Learn More
Plerixafor, TRC
Code produit 17921625
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17921625 100 mg 100mg
17901455 50 mg 50mg
17911525 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17921625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP580500100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110078-46-1
Formule moléculaire C28 H54 N8
Poids moléculaire (g/mol) 502.78
Synonyme 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, SID791
Nom IUPAC 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane
SMILES C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Plerixafor
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2
Poids de la formule 502.4471