Learn More
Pleuromutilin, MedChemExpress
Code produit 16499176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499176 100 mg
16462396 500 mg
16444937 50 mg
16439278 10 mg
16431708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2301
MedChemExpress Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pleuromutilin
Forme physique Powder
CAS 125-65-5
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H34O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Drosophilin B Mutilin 14-glycolate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (264.20 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CO)=O)C=C)O)C(CC[C@H]2C)(CCC3=O)[C@]3([H])C21C
Poids moléculaire (g/mol) 378.5
Poids de la formule 378.5
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research