Learn More
Pleuromutilin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pleuromutilin |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 378.2406 |