Learn More
PLGA (50:50), MedChemExpress
Description
PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid)) (50:50) is a copolymer of poly lactic acid (PLA) and poly glycolic acid (PGA) which can be used to fabricate devices for drug delivery and tissue engineering applications.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PLGA (50:50) |
| Couleur | White |
| CAS | 34346-01-5 |
| Forme physique | Solide |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Synonyme | poly(lactic-co-glycolic acid) (50:50) |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(O)C(C)OC(CO[H])=O.[x].[y] |
| Qualité | Research |