Learn More
Melford Plicamycin
Code produit 30018682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018682 5 mg 5mg
30018681 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018682 Fournisseur Melford Code fournisseur P303000.005
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
La plicamycine, également connue sous le nom de mithramycine ou mithracine, est un antibiotique antinéoplasique produit par la bactérie Streptomyces plicatus.
La plicomycine, également appelée mithramycine ou mithracine, est un antibiotique antinéoplasique produit par la bactérie Streptomyces plicatum.
La plicamycine, également connue sous le nom de mithramycine ou mithracine, est un antibiotique antinéoplasique produit par la bactérie Streptomyces plicatus. La plicamycine se lie à l'ADN et inhibe la synthèse de l'ADN et de l'ARN. Il accomplit cela en se liant aux régions riches en guanine-cytosine (GC) de l'ADN, empêchant ainsi la transcription de l'information génétique en ARN. Par conséquent, la synthèse des protéines et autres composants cellulaires essentiels est perturbée.
La plicamycine inhibe l'activité des ostéoclastes, les cellules responsables de la dégradation du tissu osseux. De plus, il interfère avec la fonction de certains facteurs de transcription, tels que Sp1 (protéine de spécificité 1). Les facteurs de transcription sont des protéines qui régulent la transcription des gènes. En perturbant l'activité des facteurs de transcription, la plicamycine affecte l'expression des gènes impliqués dans la croissance et la différenciation cellulaires.
Les chercheurs pourraient utiliser la plicamycine pour étudier ses effets sur l'expression des gènes, la régulation du cycle cellulaire et l'apoptose dans les cellules cancéreuses.
Spécification
Nom chimique ou matériau Plicamycin
CAS 18378-89-7
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C52H76O24