Learn More
Plicamycin, MedChemExpress
Description
Plicamycin is a selective specificity protein 1 (Sp1) inhibitor. Plicamycin inhibits the growth of various cancers by decreasing Sp1 protein.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Plicamycin |
| CAS | 18378-89-7 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C52H76O24 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Mithramycin A |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (92.15 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]([C@@]([C@H](OC)C([C@@H](O)[C@H](O)C)=O)([H])C1)O[C@@](O[C@H](C)[C@H]2O)([H])C[C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@H]3O[C@@](O[C@H](C)[C@H]4O)([H])C[C@@]4(O)C)C(C1=CC5=CC(O[C@H](O[C@H](C)[C@H]6O)C[C@H]6O[C@@](O[C@H](C)[C@H]7O)([H])C[C@H]7O)=C(C)C(O)=C85)=C8O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1085.15 |
| Afficher plus |