Learn More
BTX™ Pince pour manipulateur de microplaques d'électroporation à haut débit
Code produit 15791088
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
BTX Manipulateur de plaques d'électroporation à haut débit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15791088 BTX Manipulateur de plaques d'électroporation à haut débit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15791088 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 5012017
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
La pince pour manipulateur de microplaques d'électroporation à haut débit est un accessoire permettant de déplacer ou de remplacer les broches de contact en or.
Caractéristiques et avantages :
  • Fabriquées avec une dent plastifiée spécifique pour saisir les broches de contact en or, sans les abîmer ni endommager l'intégrité de la conductivité de la tension, ces pinces sont fournies de série avec le manipulateur de plaques à haut débit, mais peuvent également être achetées séparément.
Spécification
À utiliser avec (équipement) BTX Manipulateur de plaques d'électroporation à haut débit
Qualité Précision générale
Autoclavable Non autoclavable