Description
- Fiche coaxiale pour électrodes combinées de pH, redox, ammoniac et sodium, électrodes simples de pH et redox ainsi qu’électrodes de référence de la série Plus. Les fiches des séries L et LB sont compatibles. Les prises LB sont de la même couleur que les électrodes BlueLine
- Fiche d’électrode pour électrodes de référence de la série précédente
- Fiche pour cellules de mesure de la conductivité avec capteur de température et cellules à oxygène, pour les anciens modèles
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | Fiche banane 2 x 4 mm |
| Type | L 1 NN |
| Comprend | Câble coaxial de 1 m x 2 fiches banane de 4 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |