Learn More
SI Analytics™ Câbles de connexion et fiches
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
10 m
1 m
2 m
2 m
5 m
Type:
Combinaison de câbles de la prise
K 1 A
K2X
K5A
K 10 A
L 1 N
L 1 NN
L 1 A
L 1 BNC
L 2 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fiche coaxiale pour électrodes combinées de pH, redox, ammoniac et sodium, électrodes simples de pH et redox ainsi qu’électrodes de référence de la série Plus. Les fiches des séries L et LB sont compatibles. Les prises LB sont de la même couleur que les électrodes BlueLine
- Fiche d’électrode pour électrodes de référence de la série précédente
- Fiche pour cellules de mesure de la conductivité avec capteur de température et cellules à oxygène, pour les anciens modèles
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Connecteur d’électrode coaxial |
| Type | L 1 BNC |
| Comprend | Câble coaxial 1 m, connecteur BNC de l’instrument |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |