Learn More
SI Analytics™ Câbles de connexion et fiches
Code produit. 10652832 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
10 m
1 m
2 m
2 m
5 m
Type:
Combinaison de câbles de la prise
K 1 A
K2X
K5A
K 10 A
L 1 N
L 1 NN
L 1 A
L 1 BNC
L 2 A
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) du câble Type unitSize
10652832 5 m Combinaison de câbles de la prise 1 pièce
10001072 1 m L 1 NN 1 pièce
10535553 5 m K 10 A 1 pièce
10326932 1 m L 1 N 1 pièce
10604671 1 m L 1 BNC 1 pièce
10406812 1 m K 1 A 1 pièce
10684661 1 m L 1 A -
10466165 2 m L 2 A 1 pièce
10152071 2 m K2X 1 pièce
10559371 10 m K5A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit. 10652832 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285129841
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les câbles et fiches de connexion SI Analytics™ sont disponibles dans diverses combinaisons de prises d’électrodes, de prises d’instruments et de longueur de câble.
  • Fiche coaxiale pour électrodes combinées de pH, redox, ammoniac et sodium, électrodes simples de pH et redox ainsi qu’électrodes de référence de la série Plus. Les fiches des séries L et LB sont compatibles. Les prises LB sont de la même couleur que les électrodes BlueLine
  • Fiche d’électrode pour électrodes de référence de la série précédente
  • Fiche pour cellules de mesure de la conductivité avec capteur de température et cellules à oxygène, pour les anciens modèles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Connecteur d’électrode coaxial
Type Combinaison de câbles de la prise
Comprend Prise pour électrode à 6 broches VP, câble de 5 m KA 19 (1  câble coaxial + 3 cordons) jusqu’à 130° C, extrémité libre
Longueur (métrique) du câble 5 m