Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SF750plus, droite
Code produit 17548365 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SF750plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17548365 Stérilisateur SF750plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17548365 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur SF750plusB29718
Expédition estimée: 26-11-2026
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 60,3 mm
À utiliser avec (équipement) Stérilisateur SF750plus