Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UN260, droite
Code produit 17549955 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
17549955 D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17549955 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UN260B29718
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN260
Type rallonge de tube enfichable
Diamètre (métrique) D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm