Description
- Extension du tube enfichable (diam. ext. 60,3 mm, int. 57 mm)
- Coudé
- Modèles U, I, S uniquement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles U/UF TS/UNpa/S/I/ICP/IPP/IPS |
| Type | rallonge de tube enfichable |
| Diamètre (métrique) | 57 mm (intérieur), 60,3 mm (extérieur) |