Description
- Extension du tube enfichable (diam. ext. 60,3 mm, int. 57 mm)
- Coudé
- Modèles U, I, S uniquement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Conduit d’évacuation d’air |
| Type | rallonge de tube enfichable |
| Diamètre (impériale) | 2,2 po (intérieur), 2,4 po (extérieur) |
| Diamètre (métrique) | 57 mm (intérieur), 60,3 mm (extérieur) |