Learn More
Globe Scientific Bouchons pour tubes centrifugeuses de 15 mL
Code produit 31923316 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31923316 Naturel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31923316 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6263C
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Les bouchons pour tubes centrifugeuses de 15 mL conviennent aux ouvertures de 17 mm de diamètre
  • Les bouchons polyéthylène flexibles offrent une meilleure résistance aux fuites que les condensateurs standards
Spécification
Taille du bouchon 17 mm
Type de produit Bouchon enfichable à bride
Autoclavable Non autoclavable
Matériau LDPE
Couleur Naturel
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes centrifugeuses à sommet simple de 15 mL
Jetable Usage unique