Learn More
Plombagine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10235810 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10235810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184040010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Plumbagin
Note relative au nom 99+%
CAS 481-42-5
Point de fusion 75°C to 78°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H8O3
Numéro MDL MFCD00001682
Quantité 1 g
Merck Index 15, 7655
Synonyme plumbagin, plumbagine, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone, plumbaein, plumbagone, 2-methyljuglone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthalenedione, 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4 naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, 5-hydroxy-2-methyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform,benzene,,acetic acid
Clé InChI VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)C=CC=C2O
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-méthylnaphthalène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
CID PubChem 10205
ChEBI CHEBI:8273
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Plumbagin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.