Learn More
Socorex™ Piston pour micropipettes capillaires Acura™
Code produit 10618271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 μL
100 à 200 μl
Couleur:
Acier
Rouge
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10618271 1 à 5 μL Acier 5 pièces
10499820 100 à 200 μl Rouge 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10618271 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 342.005
Expédition estimée: 27-11-2026
Piston pour micropipette en acier inoxydable avec embout en ETFE. Le piston Socorex™ pour micropipettes capillaires Acura™ est conçu avec un bouchon assorti et des pointes à code couleur.
  • En acier inox
  • Pointe en ETFE pour résister aux produits chimiques.
  • Bouchon assorti et pointe à code couleur.
Spécification
Volume (métrique) 1 à 5 μL
Couleur Acier
Quantité 5/boîte
Type de produit Piston de rechange avec capillaires en verre
À utiliser avec (équipement) Acura Micropipette capillaire 846
Matériau Acier inoxydable, ETFE