Learn More
asecos™ Feuille de canette à piston
Code produit 17866576 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
2,5 l
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Conditionnement
17866576 1 l Acier 1 pièce
17816336 2,5 l Acier 1 pièce
17866536 1 l Acier inoxydable 1 pièce
17816386 2 l Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17866576 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 23133
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La feuille pour applicateur à piston est idéale pour humidifier en toute sécurité les chiffons et les éponges de nettoyage.
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu
  • Groupe de pompage avec plaque de protection en acier inoxydable montée sur ressort et pare-flammes intégré
Spécification
Type de produit Bidon à piston
Capacité (impériale) 0,3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) dommage et éponges à nettoyer
Matériau Acier
Largeur (impériale) 7,01 in
Largeur (métrique) 178.00 mm
Hauteur (impériale) 7,87 in
Hauteur (métrique) 200.00 mm
Poids (impériale) 1.98 lb.
Poids (métrique) 0.9 kg