Learn More
asecos™ Feuille de canette à piston
Product Code. 17886456 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
17886456 2 l 1 pièce
17826336 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17886456 Supplier asecos™ Supplier No. 40098
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
La feuille pour applicateur à piston est idéale pour humidifier en toute sécurité les chiffons et les éponges de nettoyage.
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu
  • Groupe de pompage avec plaque de protection en acier inoxydable montée sur ressort et pare-flammes intégré
Specifications
Type de produit Bidon à piston
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) dommage et éponges à nettoyer
Matériau Polyéthylène
Largeur (impériale) 5,71 in
Largeur (métrique) 145.00 mm
Hauteur (impériale) 10,43 in
Hauteur (métrique) 265.00 mm
Poids (impériale) 1.65 lb.
Poids (métrique) 0.75 kg