Learn More
Buerkle™ Siphon plongeant jetable
Code produit 10780763 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 ml
175 ml
275 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10780763 75 ml 1 pièce
10530372 175 ml 1 pièce
10520372 275 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780763 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53870050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.91€
    10.90€ / 1 pièces
    Économisez 5.01€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Jetez l’échantillonneur au lieu d’exécuter une procédure de nettoyage compliquée. Les siphons plongeants jetables Buerkle™ sont fabriqués à partir d’un matériau en polyéthylène transparent qui résiste à l’adhérence et minimise la rétention des échan
Après l’échantillonnage de liquides fortement adhésifs, il peut être plus rentable de jeter l’échantillonneur que d’exécuter une procédure de nettoyage compliquée.
  • Fabriqué à partir d’un matériau en polyéthylène transparent qui résiste à l’adhérence de l’échantillon, minimisant ainsi la rétention des échantillons sur le siphon plongeant.
  • Les contenus sont clairement visibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Siphon plongeant
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 75 ml
Jetable Usage unique
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Apte au contact alimentaire
Longueur (métrique) 500 mm