Learn More
Invitrogen™ Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
Code produit 15554384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 tests
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15554384 40 tests 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15554384 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A24881
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Kit d’immunocytochimie de marqueurs 4 de cellules-souches pluripotentes
Le kit d’immunocytochimie de marqueurs 4 de cellules-souches pluripotentes permet d’analyser de manière optimale, en se basant sur des images, quatre marqueurs clés de cellules-souches pluripotentes humaines (CSP) : l’OCT4, le SOX2, le SSEA4 et le TRA-1-60. Ce kit d’immunocytochimie (ICC) hautes performances comprend un ensemble complet d’anticorps primaires et secondaires, une coloration d’ADN nucléaire et des tampons préparés afin d’offrir une expérience de coloration optimisée. Pour caractériser les cellules-souches pluripotentes à l’aide de seulement deux marqueurs, nous vous recommandons d’utiliser le kit d’immunocytochimie pour les cellules-souches pluripotentes (OCT4, SSEA4) ou le kit d’immunocytochimie pour les cellules-souches pluripotentes (SOX2, TRA-1-60).
Grâce au kit d’immunocytochimie de marqueurs 4 de cellules-souches pluripotentes, vous pouvez :
  • Confirmer l’expression de marqueurs clés de cellules-souches pluripotentes à l’aide d’anticorps hautement spécifiques
  • Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon en mesurant plus d’un marqueur à la fois
  • Générer de belles images multiplexées tout en minimisant les efforts
  • Gagner du temps et de ne pas perdre de cellules en limitant les étapes de lavage non nécessaires pendant votre protocole de coloration
  • Traiter les échantillons en toute confiance à l’aide d’un ensemble complet et optimisé de réactifs d’ICC
    Confirmer l’expression des marqueurs de CSP clés
    Les anticorps inclus dans le kit ont été soigneusement sélectionnés et validés pour leurs performances élevées dans l’analyse d’ICC des CSP, qu’ils aient été cultivés dans des systèmes de milieux dépendants d’apports nourriciers ou sans apports nourriciers. L’OCT4 et le SOX2 sont des marqueurs nucléaires critiques. Le SSEA4 et le TRA-1-60 eux, sont des marqueurs de surface cellulaire importants.
    Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon
    Les combinaisons d’anticorps de ce kit ont été conçues pour permettre l’évaluation simultanée de deux marqueurs (p. ex., de l’OCT4 et du SSEA4 et du SOX2 et du TRA-1-60) ainsi que la coloration de l’ADN nucléaire pour gagner du temps et économiser de précieux échantillons.
    Générer de belles images multiplexées
    Grâce aux performances supérieures des colorants Alexa Fluor™ brillants et photostables, ce kit permet d’obtenir de belles images multiplexées de l’expression des marqueurs de CSP en utilisant les ensembles de filtres bleus, verts et orange/rouges couramment disponibles.
    Limiter les étapes de lavage non nécessaires
    La méthode standardisée recommandée pour ce kit permet d’éliminer les étapes de lavage inutiles que l’on retrouve dans les protocoles d’ICC standard. Ainsi, vous économisez du temps et diminuez les risques de perdre des cellules pendant le protocole de coloration, surtout lorsque vous utilisez des lamelles en verre ou des chambres de culture sur lame. Le lavage est nécessaire uniquement après une incubation avec des anticorps primaires et secondaires.
    Traiter les échantillons en toute confiance
    Un ensemble optimisé de tampons de fixation, de perméabilisation, de blocage et de lavage préparés vous permet de vous concentrer sur les réponses aux questions scientifiques au lieu de passer du temps à préparer les réactifs et à déterminer la compatibilité.
    Ce que vous obtenez
    S’adaptant facilement à n’importe quelle plaque de culture, à n’importe quelle boîte de culture ou à n’importe quel format de lame, le kit d’immunocytochimie de marqueurs 4 de cellules-souches pluripotentes comprend suffisamment de réactifs pour colorer 40 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 50 ul (Voir les informations relatives au kit ci-dessous.)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Conjugué 2 couleurs, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
    Quantité 40 tests
    Contenu et stockage Stockage entre -20°C et 4°C :
  • 10 µl de OCT4 de lapin anti-humain (200X)
  • 20 µl de SOX2 de rat anti-humain (100X)
  • 20 µl de SSEA4 de souris anti-humain (100X)
  • 20 µl de TRA-1-60 de souris anti-humain (100X)
  • 20 µl d’Alexa Fluor™ 555 d’âne anti-lapin (250X)
  • 20 µl d’Alexa Fluor™ 594 d’âne anti-lapin (250X)
  • 20 µl d’Alexa Fluor™ 488 d’âne anti-rat (250X)
  • 20 µl d’Alexa Fluor™ 555 de chèvre anti-IgM de souris (250X)
  • 20 µl d’Alexa Fluor™ 594 de chèvre anti-IgM de souris (250X)
  • 20 µl d’Alexa Fluor™ 488 de chèvre anti-IgG3 de souris (250X)
    Conserver à -20°C à TR :
  • 1 flacon de réactif ReadyProbes™ de cellule fixe NucBlue™ (1X)
  • 10 ml de solution fixative (1X)
  • 10 ml de solution de perméabilisation S (1X)
  • 20 ml de solution de blocage (1X)
  • 20 ml de tampon de lavage (10X)
  • Type de produit Kit d’immunocytochimie
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • Cancérogénicité Catégorie 1B
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
    • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
    • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
    Mention de danger
    • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
    • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
    • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
    • H350-Peut provoquer le cancer.
    • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
    Conseils de prudence
    • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
    • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
    • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde