Learn More
Gibco™ Kit de démonstration de modification génétique de cellules souches pluripotentes (PSC)
Code produit 17184729 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17184729 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17184729 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A43203
 Article restreint
En stock
Le kit de démonstration d’édition de gènes de cellules souches pluripotentes (CSP) offre les réactifs essentiels pour générer et détecter avec succès des anomalies et des mutations de points dans votre lignée cellulaire d’intérêt.
  • Réduit les temps d’effort et de cycle
  • Génère des groupes avec une grande efficacité d’édition (jusqu’à 80 % KO et 40 % HDR)
  • Quantifie l’efficacité de l’édition
  • Isole facilement les lignées clonales
Comprend :
  • Milieu StemFlex (500 ml), composé de :
    • Milieu basal StemFlex (450 ml)
    • Supplément StemFlex (50 ml)
  • rhLaminine-521 (0,1 mg)
  • Supplément RevitaCell (5 ml)
  • Protéine v2 TrueCut Cas9 (10 μg)
  • Contrôle positif de l’ARNsg TrueGuide, HPRT1
  • Kit de détection du clivage génomique GeneArt
  • Manuel/protocole (électronique)
  • Démonstration de néon sur demande
Modification efficace du génome
Les caractéristiques de la protéine v2 TrueCut Cas9 incluent :
  • Réparation par clivage d’ADN élevé et par homologie
  • Complexe avec des ARNs dans les RNP
  • Délivrer des ARN avec système Neon ou réactif Lipofectamine Stem
Survie cellulaire unique supérieure
  • Le système StemFlex/Laminin-521 avec supplément RevitaCell améliore la survie cellulaire unique après électroporation et tri des cellules simples. L’amélioration de la survie cellulaire après l’électroporation réduit les délais et la capacité à utiliser des hiPSs de tri à cellules simples réduit considérablement l’effort d’isolement clonal et les délais.
Détection rapide
  • Le kit de détection du clivage génomique GeneArt est une méthode rapide basée sur la PCR pour mesurer le bon fonctionnement de votre outil de modification génomique qui forme des mutations d’insertion et de suppression (indel). La PCR amplifie directement votre pool de cellules éditées avec des amorces spécifiques à votre région ciblée, exécute le test de clivage et détermine l’efficacité, en une seule après-midi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) 
Type de produit Kit de démonstration de modification génétique de cellules souches pluripotentes (PSC)
Quantité 1 kit
Contenu et stockage • Milieu StemFlex (450 ml), composé de :
   --Milieu de base StemFlex (450 ml, 2–8°C)
   --Supplément StemFlex (50 ml, -5 à -30°C)
• rhLaminine-521 (0,1 mg, -5 à -30°C)
• Supplement RevitaCell (5 ml, -5 à -30°C)
• Protéine v2 TrueCut Cas9 (10 μg, -5 à -30°C)
• Guide de contrôle positif TrueGuide sgRNA, HPRT1 (3 nmol ; stocker l’ARN séché à température ambiante, stocker l’ARN resuspendu entre -5 et -30°C ; resuspendre dans de l’eau sans nucléase ou TE)
• Kit de détection du clivage de l’ADN génomique (1 kit, -5 à -30°C)