Learn More
Molecular Probes™ F-127 Pluronic™, filtré à 0,2 μm (solution à 10 % dans l’eau)
Code produit 11519316
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 ml
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11519316 30 ml 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11519316 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur P6866
Edge
Pluronic™ F-127, filtré à 0,2 μm (solution aqueuse à 10 %)
La solution aqueuse à *10% de Pluronic F-127* est un polyol tensio-actif non ionique (poids moléculaire d’environ 12 500 daltons) qui facilite la solubilisation de colorants insolubles dans l’eau et d’autres matériaux dans des milieux de culture physiologiques. Le Pluronic F-127 est couramment utilisé pour disperser les esters acétoxyméthyliques de nos indicateurs ioniques et nos traceurs colorants de cellules comme CFDA-SE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 30 ml