Learn More
Invitrogen™ Pluronic™ F-127 (solution à 20 % dans le DMSO)
Code produit 10767854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10767854 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10767854 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P3000MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    83.65€ / 1mL
    Économisez 13.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pluronic™ F-127 (solution à 20 % dans le DMSO)
La solution de *20 %* de Pluronic F-127 dans DMSO* est un polyol tensio-actif non ionique (poids moléculaire d’environ 12 500 daltons) qui facilite la solubilisation de colorants insolubles dans l’eau et d’autres matériaux dans des milieux de culture physiologiques. Le Pluronic F-127 est couramment utilisé pour disperser les esters acétoxyméthyliques de nos indicateurs ioniques et nos traceurs colorants de cellules comme CFDA-SE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 1 ml