Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127, faible absorbance UV
Code produit 11529316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11529316 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11529316 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur P6867
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pluronic™ F-127, faible absorbance UV
Le Pluronic F-127 est un polyol tensio-actif non ionique (poids moléculaire d’environ 12 500 daltons) qui facilite la solubilisation de colorants insolubles dans l’eau et d’autres matériaux dans des milieux de culture physiologiques.1 Le Pluronic F-127 est couramment utilisé pour disperser les esters acétoxyméthyliques de nos indicateurs ioniques et nos traceurs colorants de cellules comme CFDA-SE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Poudre
Quantité 2 g