Learn More
Polyol Pluronic™ F-68, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Le polyol Pluronic F-68 est un détergent non ionique qui protège les cellules des dommages hydrodynamiques. Il peut également être utilisé pour l’isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué.
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 g |