Learn More
MP Biomedicals™ Pluronic F-68 Polyol, solution à 10 % (100X)
Code produit 11495005 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495005 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11495005 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092750049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.15€
    35.70€ / 100mL
    Économisez 4.45€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Surfactant non ionique pour culture cellulaire utilisé pour contrôler les forces de cisaillement dans les cultures en suspension pour éviter d’éventuels dommages.
Pluronic F-68 est un surfactant en copolymère de blocs difonctionnels qui se termine par des groupes hydroxyles primaires.Il s’agit d’un détergent non ionique qui protège les cellules contre les dommages hydrodynamiques, notamment la congélation et la décongélation, le transfert et l’agitation.Il peut également être utilisé pour réduire l’effet moussant dans les mises en culture agitées et limiter l’adhérence de cellules au verre.Conçu pour l’isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué.Pluronic F-68™ est une marque déposée de BASF Corporation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pluronic F-68™ Polyol
Quantité 100 ml
Synonyme 10% Solution, 100X
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.