Learn More
Cytiva Réactifs PlusOne™
Code produit 10380315 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
500 ml
Forme:
Liquide
Plein
Conditionnement:
500g
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Forme Conditionnement
10380315 500 ml Liquide 500mL
11515005 500 g Plein 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10380315 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17133201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.34€
    360.00€ / 500mL
    Économisez 25.34€
    6% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactifs pour électrophorèse de haute qualité. Les réactifs Cytiva Life Sciences™ PlusOne sont des solvants à faible toxicité et sans danger pour l’environnement, conçus pour une électrophorèse de haute qualité.
Urée
  • Offre une résolution optimale et les résultats les plus propres pour l’IEF effectuée dans des conditions de dénaturation
  • L’urée solubilise et déroule la plupart des protéines dans leur configuration entièrement aléatoire, avec tous les groupes ionisables exposés à la solution
  • L'urée 8M est incluse dans la solution échantillon 2D.
Repel-Silane ES Solvant
à faible toxicité et respectueux de l'environnement
  • Inhibe l’adhérence des gels de polyacrylamide, des gels d’agarose et des acides nucléiques aux surfaces en verre
  • Bind-Silane
    • Utilisé pour fixer de façon covalente des gels de polyacrylamide sur une surface en verre
    • Reste fermement fixé au verre pendant les procédures de coloration et de séchage
    Urée :
    • Masse moléculaire : 60,06
    • État physique : Solide
    • Couleur : blanc
    • Paquet de 500 g
    Repel-Silane ES
    • Masse moléculaire : 129,06
    • État physique : Liquide
    • Couleur : Incolore
    • Paquet de 500 ml
    Bind-Silane
    • Masse moléculaire : 248,4
    • État physique : Liquide
    • Couleur : Pâle
    • Paquet de 25 ml
    IEF, PAGE, séquençage
    Certifications
    Adapté à l’électrophorèse sur gel par différence
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    CAS 2530-85-0
    Description Repel-Silane ES PlusOne
    Couleur Incolore
    Concentration 2 %
    Forme Liquide
    À utiliser avec (application) Utilisé pour des fonctions IEF, PAGE et de séquençage
    Poids moléculaire 129,06
    Quantité 500 ml
    Conditions de stockage À stocker dans un endroit sec et sombre, à température ambiante
    Type de produit Urée
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • repel-silane ES
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Liquide inflammable Catégorie 3
    • Toxicité aiguë Catégorie 4
    • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
    • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
    Mention de danger
    • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
    • H302+H312-Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
    • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
    • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
    Conseils de prudence
    • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
    • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
    • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
    • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
    • P235-Tenir au frais.
    • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .