Description
Urée
- Offre une résolution optimale et les résultats les plus propres pour l’IEF effectuée dans des conditions de dénaturation
- L’urée solubilise et déroule la plupart des protéines dans leur configuration entièrement aléatoire, avec tous les groupes ionisables exposés à la solution
- L'urée 8M est incluse dans la solution échantillon 2D.
à faible toxicité et respectueux de l'environnement
- Utilisé pour fixer de façon covalente des gels de polyacrylamide sur une surface en verre
- Reste fermement fixé au verre pendant les procédures de coloration et de séchage
Urée :
- Masse moléculaire : 60,06
- État physique : Solide
- Couleur : blanc
- Paquet de 500 g
- Masse moléculaire : 129,06
- État physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Paquet de 500 ml
- Masse moléculaire : 248,4
- État physique : Liquide
- Couleur : Pâle
- Paquet de 25 ml
IEF, PAGE, séquençage
Certifications
Adapté à l’électrophorèse sur gel par différence
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | gt; 132deg;C |
| CAS | 2530-85-0 |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Plein |
| À utiliser avec (application) | IEF, PAGE, séquençage |
| Température de fusion | 132deg;C |
| Poids moléculaire | 60,06 |
| Quantité | 500 g |
| Conditions de stockage | À sécher à 5-30°C |
| Type de produit | Urée |