Learn More
RETSCH Broyeur planétaire à billes modèle PM 100
Code produit 10425492 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10425492 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10425492 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.540.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12370.00€
    9526.54€ / 1 pièces
    Économisez 2843.46€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Utilisez un broyeur planétaire à billes là où le plus haut degré de finesse est requis. Les broyeurs planétaires à billes modèle PM 100 Retsch™ répondent à toutes les exigences techniques pour le broyage colloïdal et fournissent l’énergie nécessaire à l’alliage mécanique. Le PM 100 est un modèle pour paillasse pratique, avec 1 station de broyage.
  • Procédés éprouvés de mélange et de réduction de la taille
  • Les forces centrifuges extrêmement élevées donnent une énergie de pulvérisation très importante et des temps de broyage courts
  • Broyage puissant et rapide jusqu’à l’ordre du nano
  • Résultats reproductibles grâce au contrôle de l’énergie et de la vitesse
  • Adapté aux essais à long terme
  • 2 différents modes de broyage (sec et humide)
  • Système de mesure de la pression et de la température en option PM GrindControl
  • Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
  • Glissière de sécurité pour un fonctionnement en toute sécurité
  • Parfaite stabilité sur paillasse grâce à la technologie FFCS
  • Capteur innovant de contrepoids et de déséquilibrage pour un fonctionnement sans surveillance
  • Réglage confortable des paramètres grâce à l’affichage et au fonctionnement ergonomique à 1 bouton
  • Ventilation automatique de la chambre de broyage
  • Capable de mémoriser 10 SOP
  • Temps de démarrage programmable
  • Grâce à la sauvegarde en cas de panne de courant, le temps de broyage restant n’est pas perdu
  • Bols avec joints toriques pour un fonctionnement en toute sécurité, étanches à la pression
Spécification
Type de produit Broyeur planétaire à billes
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 415 x 630 x 468 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Agriculture, biologie, chimie / plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, verre / céramique
Hauteur (métrique) 468 mm
Interface RS 232/RS 485
Indice IP IP30
Longueur (métrique) 415 mm
Modèle PM 100
Phase Moteur 3 phases asynchrones
Tension 230 V
Watts 750 W
Largeur (métrique) 630 mm
Fréquence 50/60 Hz