Learn More
GVS PM 2.5 PTFE Membrane
Code produit 32178638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
46 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
32178638 46 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32178638 Fournisseur GVS Code fournisseur 759310
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
GVS La membrane PTFE PM 2.5 est une membrane fine et de haute pureté pour la surveillance de l’air ambiant PM 2.5.
  • Chaque membrane est numérotée séquentiellement avec un anneau de support en polypropylène résistant chimiquement
  • La faible masse en tare permet des déterminations gravimétriques précises
  • Aucune colle ni adhésif n’est utilisé pour fabriquer les membranes et sa conception stable élimine les enroulements, maintenant la membrane plate et permettant une utilisation robotique
Spécification
Jetable Usage unique
Format Disque
Matériau PTFE
Particle Retention 2 μm
Porosité 2 μm
Type Filtre à membrane
Diamètre (métrique) 46 mm