Description
- Procédés éprouvés de mélange et de réduction de la taille
- Les forces centrifuges extrêmement élevées donnent une énergie de pulvérisation très importante et des temps de broyage courts
- Broyage puissant et rapide jusqu’à l’ordre du nano
- Résultats reproductibles grâce au contrôle de l’énergie et de la vitesse
- Adapté aux essais à long terme
- 2 différents modes de broyage (sec et humide)
- Système de mesure de la pression et de la température en option PM GrindControl
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Glissière de sécurité pour un fonctionnement en toute sécurité
- Parfaite stabilité sur paillasse grâce à la technologie FFCS
- Capteur innovant de contrepoids et de déséquilibrage pour un fonctionnement sans surveillance
- Réglage confortable des paramètres grâce à l’affichage et au fonctionnement ergonomique à 1 bouton
- Ventilation automatique de la chambre de broyage
- Capable de mémoriser 10 SOP
- Temps de démarrage programmable
- Grâce à la sauvegarde en cas de panne de courant, le temps de broyage restant n’est pas perdu
- Bols avec joints toriques pour un fonctionnement en toute sécurité, étanches à la pression
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeur à billes planétaire |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Description | Broyeur à billes planétaire, 1 220 (1 900) H x 836 l x 780 mm P, modèle PM 400, 220/230 V, 50/60 Hz, puissance d’entraînement 1,5 kW, connexion d’alimentation monophasée, interface RS 232/RS 485, taille d’alimentation <10 mm, <1 μm, pour broyage colloïdal, finesse <0,1 μm, avec 4 stations de broyage, rapport de vitesse 1 : -2, IP 30 |
| Dimensions (L x l x H) | 780 x 836 x 1 220 (1 900) mm |
| Alimentation électrique | 220/230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pulvérisation, mélange, homogénéisation, broyage colloïdal, alliage mécanique |
| Hauteur (métrique) | 1 200 mm (fermé), 1 900 mm (ouvert) |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interface | RS 232/RS 485 |
| Indice IP | IP30 |
| Afficher plus |