Learn More
ERLAB Conduits de câbles en PMMA
Code produit 30484795 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conduit d’évacuation et d’air auxiliaire
Hottes et enceintes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30484795 Hottes et enceintes 1 pièce
30484792 Conduit d’évacuation et d’air auxiliaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30484795 Fournisseur ERLAB Code fournisseur NORT000476/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    180.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Organisez et protégez vos câbles grâce aux goulottes de câbles en PMMA.
  • Les goulottes de câbles permettent une installation propre et sûre des câbles électriques dans l'espace de travail de la hotte.
  • Assurer la résistance chimique et l'inspection visuelle des câbles
  • Évitez l'encombrement des câbles et protégez-les contre l'usure mécanique et la contamination.
  • Monté sur le côté droit du capot pour un accès ergonomique et une gestion optimale des câbles
  • Améliorer la fluidité du flux d'air en réduisant l'obstruction causée par les câbles entrant directement à travers le châssis
  • Idéal pour les configurations impliquant plusieurs instruments, capteurs ou dispositifs de surveillance.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hottes et enceintes
Type de produit Adaptateur de transition pour conduit supérieur