Learn More
Bohlender™ Dessiccateur Auto Star en PMMA SICCO
Code produit 10013561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
330 x 260 x 480 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
10013561 330 x 260 x 480 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10013561 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur V 187707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3519.10€
    1779.71€ / 1 pièces
    Économisez 1739.39€
    49% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce dessiccateur est adapté à de nombreuses applications de séchage. Les dessiccateurs Auto Star en PMMA Bohlender™ SICCO sont dotés d’un cadre en aluminium avec des panneaux en verre acrylique, d’un panneau arrière en aluminium, de quatre étagères en verre acrylique, d’un hygromètre et d’une unité de séchage intégrée.
  • Possibilité d’utiliser jusqu’à 26 étagères
  • Empilable
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en acrylique
  • Porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
  • Pieds antidérapants en caoutchouc
  • Hygromètre électronique facile à lire
  • Étagères à hauteur variable en verre acrylique
  • Séchage automatique (la régénération manuelle du dessiccant n’est pas nécessaire)
  • Faible humidité interne constante, entre 20 % et 30 %
  • Étagères télescopiques
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PMMA
Type de produit Dessiccateur Auto Star SICCO
Quantité 1 de chaque
Type d’étagère Télescopique
Volume (métrique) 51 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 330 x 260 x 480 mm
Largeur (métrique) 310 mm
Largeur (métrique) intérieure 260 mm
Hauteur (métrique) 480 mm
Profondeur (métrique) 375 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm