Learn More
Brand™ Stockage de la station de travail en PMMA
Code produit 10099930 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur : 165 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10099930 Longueur : 165 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10099930 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 131900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.88€
    257.75€ / 1 pièces
    Économisez 38.13€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
En PMMA (verre acrylique). Le stockage de la station de travail en PMMA BRAND™ est idéal pour le stockage et la distribution de petits articles de laboratoire comme les pointes de pipettes, les microtubes à centrifuger et les pipettes Pasteur.
  • En PMMA (verre acrylique)
  • Blanc et transparent. Disponible en deux tailles.
  • Idéal pour le stockage et la distribution de petits articles de laboratoire comme les pointes de pipette, les microtubes à centrifuger et les pipettes Pasteur.
  • Couvercle supérieur amovible avec couvercle avant à charnière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Stockage de la station de travail
Description 165 x 152 x 355 mm (L x l x H)
À utiliser avec (équipement) Stockage et la distribution de petits articles de laboratoire comme les pointes de pipette, les microtubes à centrifuger et les pipettes Pasteur.
Quantité 1 de chaque