Learn More
Melford PMSF
Code produit 30018664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018664 25 g 25g
30018663 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018664 Fournisseur Melford Code fournisseur P2027025.0
Faites progresser vos travaux en chimie
Utilisez le code promo 28031
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Inhibiteur irréversible de la protéase de la sérine de la chymotrypsine, de la kallikréine, de la papaïne, de la subtilisine, de la thrombine et de la trypzine.
Inhibiteur irréversible de la sérine protéase de la chymotrypsine, de la kallikréine, de la papaïne, de la subtilisine, de la thrombine et de la trypsine. Conentration de travail : 0,1-1,0 mM.
Spécification
CAS 329-98-6
Formule moléculaire C7H7FO2S
Quantité 25 g