Learn More
PMSF, MedChemExpress
Code produit 16428346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428346 100 mg
16402166 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16428346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0496
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
Spécification
Nom chimique ou matériau PMSF
Forme physique Solid
CAS 329-98-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H7FO2S
Synonyme Phenylmethylsulfonyl fluoride Benzylsulfonyl fluoride
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1435.21 mM; Need ultrasonic) ∣Isopropanol : 60 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(CC1=CC=CC=C1)(F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research