Learn More
Gibco™ PNGase F Glycan Cleavage Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit comprend l’enzyme PNGase F, qui clive les chaînes de N-glycanes aux résidus de GlcNAc et d’asparagine terminaux des oligosaccharides riches en mannose, hybrides et complexes.
Caractéristiques :
- Pureté de ≥95 %
- Enzyme recombinante PNGase F sans endoglycosidase F1, F2 ou F3
- L’enzyme laisse intactes les oligosaccharides du noyau N-glycane et convient pour une analyse en aval
- Convient pour une utilisation dans des conditions natives ou dénaturantes
Les composants inclus dans le kit de clivage du glycane PNGase F sont : 33 000 unités de PNGase F (500 000 unités/ml) et 1 ml de tampon PNGase F 10X
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 30 000 unités d’enzyme PNGase F, recombinante (500 000 unités/ml), stocker à -20°C • 1 ml de tampon PNGase F 10X, stocker à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 1 kit |
| Type de produit | Kit de clivage PNGase F Glycane |