Learn More
MedChemExpress PNPG
Code produit 16459457
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459457 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459457 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15927
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress PNPG(4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside) is a chromogenic β-D-glucosidase substrate, producing a yellow solution upon cleavage.
Spécification
CAS 2492-87-7
Solubilité DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Contenu et stockage -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Quantité 5 g
Poids moléculaire 301.25 g/mol
Type de produit Biochemical Assay Reagents
Pureté ou qualité 98.33%
Conditions d’expédition Room temperature