Learn More
MedChemExpress PNPG
Spécification
Spécification
| CAS | 2492-87-7 |
| Solubilité | DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire | 301.25 g/mol |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Pureté ou qualité | 98.33% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |