Learn More
PNPP, hexahydrate disodique, TRC
Code produit 30416547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416547 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6534431G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PNPP','Disodium Hexahydrate
CAS 333338-18-4
Formule moléculaire C6H4NNa2O6P • 6( H2O)
Quantité 1 g
Synonyme 4-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Disodium 4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Mono(4-nitrophenyl) Phosphate, Disodium p-Nitrophenyl Phosphate, p-NPP Disodium Salt, p-Nitrophenyl Disodium Phosphate, p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, p-Nitrophenylphosphate Disodium Salt, Mono(p-nitrophenyl) Ester Phosphoric Acid Disodium Salt, p-Nitro-phenol Phosphate Disodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O=N(C1=CC=C(C=C1)OP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O.O.O.O.O.O
Nom IUPAC hexahydrate de phosphate de 4-nitrophényle de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 371.11
Poids de la formule 371.02