Learn More
Descrizione
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
Points clés :
- Absorbance maximale de 505 nm pour la mesure à l’aide de lecteurs de plaques ELISA
- Développe une teinte jaune en solution après réaction avec la phosphatase alcaline (AP)
- Utilisation plus sécurisée – La solution contient un conservateur sans mercure ni azoture
Specifica
Specifica
| Description | Kit de substrat Pierce PNPP |
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | 105 tablets kit |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | Pierce |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Type de substrat | Phosphatase alcaline |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 5 ml de solution de substrat 1X typique par comprimé (525 ml au total ; environ 5 250 puits à 100 μl par puits) • Tampon de diéthanolamine, 225 ml • Comprimés de PNPP, 105 comprimés (5 mg / comprimé) Stockez le tampon à 4°C et les comprimés de PNPP à -20°C. |
Sicurezza e movimentazione
- PHOSPHATE SUBSTRATE KITNPP
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine, Sodium chloride, Phosphoric acid, 2,2'-iminodiethanol
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.