Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Product Code. 11889260 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Format:
Comprimé
Kit
Liquide
Poudre
missing translation for 'unitSize':
1 kit
100mL
105 tablettes
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Format missing translation for 'unitSize'
11889260 Poudre 25g
11859270 Comprimé 105 tablettes
10571384 Kit 1 kit
10371394 Liquide 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11889260 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 34045
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
Le PNPP (para-nitrophénylphosphate, sel disodique) est un substrat largement utilisé pour détecter la phosphatase alcaline dans les applications ELISA. Lorsque la phosphatase alcaline et le PNPP réagissent, un produit de réaction jaune et soluble dans l’eau se forme. Ce produit de réaction absorbe la lumière à une longueur d’onde de 405 nm. Le PNPP Pierce est disponible en quatre formats : poudre cristalline sèche, comprimés à usage unique, solution de substrat stable et kit complet contenant une solution de substrat et un tampon de diéthanolamine.
Points clés :
  • Absorbance maximale de 505 nm pour la mesure à l’aide de lecteurs de plaques ELISA
  • Développe une teinte jaune en solution après réaction avec la phosphatase alcaline (AP)
  • Utilisation plus sécurisée – La solution contient un conservateur sans mercure ni azoture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Poudre PNPP Pierce
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 25 g
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Poudre
Format Poudre
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Phosphatase alcaline
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Conditions d’expédition Ambient