Learn More
PNU 142300, TRC
Code produit 17984735
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 mg
1 mg
Conditionnement:
0.25mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17984735 0.25 mg 0.25mg
17972955 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17984735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6534000.25MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368891-69-4
Formule moléculaire C16H20FN3O6
Poids moléculaire (g/mol) 369.34
Synonyme N-[4-[(5S)-5-[(Acetylamino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]-2-fluorophenyl]-N-(2-hydroxyethyl)glycine;
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)NCCOCC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau PNU 142300
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 0.25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20FN3O6/c1-10(21)19-7-12-8-20(16(24)26-12)11-2-3-14(13(17)6-11)18-4-5-25-9-15(22)23/h2-3,6,12,18H,4-5,7-9H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)/t12-/m0/s1
Poids de la formule 369.1336
Pourcentage de pureté >95%