Learn More
ATAGO™ Kit principal instrument de mesure de brix / acidité de poche
Code produit 15963557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfractomètre portable ; gamme Brix : 0,0 % à 90,0 %
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15963557 Réfractomètre portable ; gamme Brix : 0,0 % à 90,0 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15963557 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 7100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez les échantillons de plusieurs fruits et agrumes, y compris les raisins, les tomates, les fraises et le vin, à l’aide de cet instrument de mesure de brix / acidité de poche.
  • Ce kit principal est spécifiquement conçu pour mesurer les agrumes (faible acidité et haute acidité), le raisin et le vin, les tomates, les fraises et comprend tout ce dont vous avez besoin pour des mesures simples, faciles et précises.
  • Le kit principal est fourni avec une balance, 1 bécher et 1 cuillère de mesure
  • Classe IP65 - Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau. Rincer à l’eau courante.
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Scale Range 0,0 % à 90,0 %
Modèle Kit principal PAL-BX ACID F5
Précision ± 0,2 % (Brix), ± 0,10 % (acide)
Type de balance Brix, acide
Durée de mesure 3 s
À utiliser avec (application) Mesure des agrumes
Indice IP IP65
Poids (métrique) 100 g
Dimensions (L x l x H) 55 x 31 x 109 mm
Plage de températures (métrique) 10,0°C à 40,0°C
Résolution de la température 0,1°C
Détails du bloc d’alimentation 2 piles AAA