Learn More
ATAGO™ Instrument de mesure Brix-d’acidité de poche PAL-BX/ACID
Code produit 15911427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pour mesurer l’acidité et le brix de la pomme
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15911427 Pour mesurer l’acidité et le brix de la pomme
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15911427 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 7105
Expédition estimée: 09-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’instrument de mesure de brix / acidité à double échelle de poche Atago™ (PAL-BX/ACID) a révolutionné les mesures des acides. Placez simplement votre échantillon sur le prisme et appuyez sur le bouton START pour mesurer le Brix, puis diluez votre échantillon avec de l’eau et appuyez de nouveau sur START pour lire le pourcentage d’acidité.
  • Unité portative, numérique et compacte facile à utiliser
  • Instrument hybride de mesure de Brix et d’acidité
  • Alternative portative et rapide à la titration ne nécessitant aucun réactif coûteux
  • Compensation automatique de température (ATC)
  • Durée de mesure de trois secondes
  • Étanche à l’eau
  • Support d’échantillons en acier inox
  • Affichage à cristaux liquides
  • Le rétroéclairage reste allumé pendant 30 secondes après la pression de n’importe quel bouton
Spécifications :
  • Plage Brix : 0,0 à 60,0%
  • Précision Brix : ± 0,2%
  • Résolution Brix : 0,1%
  • Gamme d’acidité : 0,10 à 4,00%
  • Précision d’acidité : ± 0,10 % (0,10 à 1,00 %) ; précision relative de ±10 % (1,01 à 4,00 %)
  • Résolution d’acidité : 0,01%
  • Plage de compensation automatique de température : 10° à 40°C
  • Indice IP : IP 65
  • Volume d’échantillon : 0.2mL
  • Alimentation : deux piles AAA
  • Dimensions (P x L x H) : 31 x 55 x 109 mm
  • Poids : 100 g
Applications :
  • Les numéros N° 05-100-267 : Pour mesurer l’acidité et le Brix des agrumes
  • Les numéros N° 05-100-268 : Pour mesurer l’acidité et le Brix des raisins et du vin
  • Les numéros N° 05-100-269 : Pour mesurer l’acidité et le Brix des tomates
  • Les numéros N° 05-100-250 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de la fraise
  • Les numéros N° 05-100-251 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de la pomme
  • Les numéros N° 05-100-252 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de la banane
  • Les numéros N° 05-100-253 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de la myrtille
  • Les numéros N° 05-100-254 : Pour mesurer l’acidité et le Brix du kiwi
  • Les numéros N° 05-100-255 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de l’ananas
  • Les numéros N° 05-100-256 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de la cerise de café
  • Les numéros N° 05-100-257 : Pour mesurer l’acidité et le Brix du lait
  • Les numéros N° 05-100-258 : Pour mesurer l’acidité et le Brix du yaourt
  • Les numéros N° 05-100-259 : Pour mesurer l’acidité et le Brix de la bière
  • Les numéros N° 05-100-260 : Pour mesurer l’acidité et le Brix du saké
  • Les numéros N° 05-100-261 : Pour mesurer l’acidité et le Brix du vinaigre
Spécification
Type Instrument de mesure de brix / acidité de poche
Scale Range 0,0 à 60,0 Brix
Modèle PAL-BX/ACID
Volume d’échantillon 0,2 mL
Précision Brix : ± 0,2 %, acidité : ± 0,10 % (0,10 à 1,00 %) ; précision relative de ± 10 % (1,01 à 4,00 %)
Résolution Brix :0,1 % ; acidité :0,01%
Affichage LCD
Type de balance Brix, concentrations d’acide malique
Durée de mesure 3 s
À utiliser avec (application) Pour mesurer l’acidité et le Brix de la pomme
Comprend Balance, deux béchers plastiques, un accessoire et cinq pipettes en plastique.
Indice IP IP65
Poids (métrique) 100 g
Dimensions (L x l x H) 31 x 55 x 109 mm
Température ambiante (métrique) 10°C à 40°C
Précision de la température ±1°C
Compensation thermique 10°C à 40°C
Résolution de la température 0,1°C
Détails du bloc d’alimentation 2 piles AAA