Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poche
Code produit 15879231 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diamètre (métrique):
25 mm
40 mm
40 mm
Matériau de la poignée:
Tige interne en acier inoxydable
Tige intérieure en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Matériau de la poignée Conditionnement
15879231 300 mm 10 mL 25 mm Tige interne en acier inoxydable 1 pièce
15809241 2000 mm 90 mL 40 mm Tige interne en acier inoxydable 1 pièce
15819241 900 mm 90 mL 40 mm Tige interne en acier inoxydable 1 pièce
15839231 1500 mm 20 mL 25 mm Tige intérieure en PTFE 1 pièce
15849231 600 mm 15 mL 25 mm Tige intérieure en PTFE 1 pièce
15859231 900 mm 20 mL 25 mm Tige intérieure en PTFE 1 pièce
15869231 1500 mm 20 mL 25 mm Tige interne en acier inoxydable 1 pièce
15889231 600 mm 15 mL 25 mm Tige interne en acier inoxydable 1 pièce
15899231 1500 mm 90 mL 40 mm Tige interne en acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15879231 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1220B300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    315.35€ / 1 pièces
    Économisez 45.65€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-02-2027
Échantillonneur à utilisation facile et rapide avec conception GMP, ce qui signifie qu’il peut être démonté et nettoyé très rapidement. L’échantillonneur de poche Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons de zones discrets à partir de
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L avec PTFE ou avec noyau interne en acier inoxydable 316L
  • Pour la prise d’échantillons discrets à plusieurs niveaux
  • Convient aux poudres à écoulement libre
  • Poignée à baïonnette permettant un fonctionnement simple
  • Le manchon d’étanchéité permet de vider une poche à la fois
  • Les échantillonneurs sont fournis avec des embouts pointus par défaut
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau Acier inoxydable (316L)
Comprend 3 poches
Matériau de la poignée Tige interne en acier inoxydable
Capacité (métrique) 10 mL
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 300 mm