Learn More
Testo™ Compte tr/min de poche
Code produit 10324560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 °C à 50 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage
10324560 0 °C à 50 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10324560 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 0460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.05€
    167.00€ / 1 pièces
    Économisez 39.05€
    18% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type de produit RPM Instrument de mesure
Comprend Marqueurs réfléchissants, cache de protection, dragonne, sachet pour ceinture
Plage 0 °C à 50 °C
À utiliser avec (application) Mesures de vitesse de rotation sans contact