Learn More
WTW™ Turbidimètre de poche Turb 430 T / Ensemble
Code produit 10789303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
Lumière blanche ou infrarouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse Conditionnement
10789303 Lumière blanche ou infrarouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10789303 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 600326
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Calibrage automatique en trois points avec assistance utilisateur et documentation de calibrage
Les turbidimètres Turb™ 430 IR selon DIN ISO 27027 et Turb™ 430 T selon la norme US EPA 180.1 répondent aux exigences de la mesure néphélométrique à 90° lumière parasite pour l'eau potable avec la plus grande précision, notamment dans la plage < 1 NTU. La plage de mesure s'étend de 0 à 1100 NTU/FNU avec commutation automatique de la plage de mesure et convient donc à l'analyse de l'eau ainsi qu'au contrôle qualité, notamment pour l'essence, les cultures cellulaires, ainsi que dans les industries agroalimentaires. La mesure et l'étalonnage automatique en 3 points sont intuitifs et contrôlés par menu. L'étalonnage s'effectue via un AMCO Clear™ ensemble standard (0,02-10-1000 NTU). Jusqu’à 1000 ensembles de données, y compris les numéros d’identification des échantillons, peuvent être stockés et ultérieurement exportés conformément aux BPL via le logiciel PC LSdata. L'assurance qualité des résultats mesurés est assurée par la mise en place d'intervalles d'étalonnage documentés.
  • Tolérance de fabrication de seulement ±1 % pour une précision de résultat maximale
  • Distribution et taille des particules stables à long terme
  • Aucun risque pour la santé
  • Facile à éliminer
  • traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Turbidomètre de poche Turb 430 T / Ensemble
Source lumineuse Lumière blanche ou infrarouge
Comprend Pack de régulation à infrarouge du LED
À utiliser avec (application) Boire / mesures < 1 NTU > - Calibrage automatique en 3 points avec assistance utilisateur et documentation de calibrage
Type de batterie Alimentation universelle RB Flex
Certifications/Conformité EPA américaine