Learn More
Micronova™ Housses pour serpillières à tête plate PocketMop™
BIOPHARMA
Code produit 15581755 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyamide non tissé, polyamide non-tissé
Polyester lisse, 100 % polyester à maille lisse
Polyester microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Mousse d’uréthane
Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane
Polyester, polyester texturé 100 %
Dimensions:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 in
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 po
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 in
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 po
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
24 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Couleur Conditionnement
15581755 Polyester lisse, 100 % polyester à maille lisse 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 in Blanc 24 pièces
15496324 Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 po Bleu 24 pièces
15511765 Polyester microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Mousse d’uréthane 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 in Bleu 24 pièces
15536180 Polyester microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Mousse d’uréthane 121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in) Bleu 24 pièces
15501765 Polyamide non tissé, polyamide non-tissé 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 po Blanc 24 pièces
15526180 Polyester, polyester texturé 100 % 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 po Blanc 24 pièces
15591755 Polyester, polyester texturé 100 % 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 po Blanc 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15581755 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PKM614
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Ces housses pour serpillières à tête plate et à enfiler sont économiques et polyvalentes ; idéales pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et du matériel dans les environnements contrôlés. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux
À utiliser dans les environnements contrôlés
Le Micronova PocketMop™ Les housses de balai à tête plate s'adaptent au modèle 360.° pivot SlimLine™ adaptateur, qui peut être verrouillé à 180°° pour un nettoyage plus contrôlé. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé.
  • Économiques, légères et faciles à manipuler
  • Tête coudée pour une application facile du désinfectant ou du détergent
  • Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface ; nettoyage du matériel aux grandes salles de production
  • Disponibles dans une variété de tissus pour un nettoyage spécialisé
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • MegaTex —Le polyamide non tissé à 100 % est absorbant et possède une surface légèrement abrasive.
    • microfibre— 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbant et efficace aussi bien mouillé que sec.
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • L'articulation pivotante pivote à 360°.° mais peut être bloqué à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Adapté à la production pharmaceutique, aux pharmacies qui composent elles-mêmes leurs préparations, à la transformation des aliments, aux nutraceutiques, aux hôpitaux et aux dispositifs médicaux
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 in
Type de produit Serpillère pour salle blanche
Type de tête Plat
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Usage unique
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester lisse, 100 % polyester à maille lisse